Z169153
Aldrich® large glass beaker
capacity 10 L
Synonim(y):
Duża szklana zlewka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
graduations: no
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
wys. × śr. zewn.
340 mm × 225 mm
pojemność
10 L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Heavy-wall, borosilicate glass, non-graduated.
Inne uwagi
Browse all glass beakers
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z169153-1EA | 4061837616952 |