Z202738
Jacketed beaker
Synonim(y):
Izolowana zlewka, Zlewka dwuścienna
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
graduations: no
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zewnętrzna średnica zewnętrzna - 45 mm x wysokość 120 mm
Wewnętrzna średnica wewnętrzna - ~27 mm x głębokość 110 mm (wewnętrzna średnica zewnętrzna - 30 mm)
Wewnętrzna średnica wewnętrzna - ~27 mm x głębokość 110 mm (wewnętrzna średnica zewnętrzna - 30 mm)
One upper and one lower hose connection on opposite sides. Without pouring spout. A 3/8 in. I.D. hose is specified. A vacuum is not used with this product. Hot or cold liquids are circulated through the jacket to control temperature within the beaker.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z202738-1EA | 4061837617362 |