Z742389
Duran® double walled jacketed GLS 80 bottle
capacity 1000 mL, polypropylene pour ring, blue polypropylene cap
Synonim(y):
242565456, Butelka GLS 80 z podwójnymi ściankami, Butelka z płaszczem Duran
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE connector
blue polypropylene cap
borosilicate glass 3.3 bottle
colorless bottle
polypropylene pour ring
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (65)
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 242565456
Parametry
-40-120 °C temp. range
Wys. × śr.
270 mm × 110 mm
pojemność
1000 mL
rozmiar złączki
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Prosty, tani chemostat z płaszczem lub bioreaktor do hodowli komórek.
- Naczynie do reakcji z kontrolowaną temperaturą, takich jak trawienie enzymatyczne.
- Prosty system reaktora z mieszaniem w przepływie ciągłym z opcjonalnymi elementami pokrywy GLS 80.
- Naczynie termostatyczne do utrzymywania płynów lub cieczy o wysokiej lepkości w stałej temperaturze, przydatne podczas pracy z odczynnikami endo- lub egzotermicznymi.
- Duża pułapka zimna lub skraplacz w przypadku stosowania z suchym lodem w pojemniku wewnętrznym.
Cechy i korzyści
- Wszystkie elementy są w pełni autoklawowalne
- Szeroki otwór GLS 80 o średnicy wewnętrznej 65 mm zapewnia łatwy dostęp do zawartości lub umożliwia czyszczenie.
- Płaska podstawa wewnętrzna jest kompatybilna z mieszadłami magnetycznymi lub systemem zakrętek z mieszadłem magnetycznym DURAN GLS 80.
- Kompatybilny z pełną gamą systemów zakrętek z szerokim otworem GLS 80 do dodawania lub usuwania cieczy podczas przetwarzania.
- Naczynie wewnętrzne posiada łatwą do odczytania skalę objętości.
- Złącza węża wylotowego GL 18 są zdejmowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa
- Pozycje złączy wlotu/wylotu węża PTFE 10 mm są zoptymalizowane pod kątem równomiernego przepływu wokół płaszcza, aby zapewnić stałe ogrzewanie lub chłodzenie.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742389-1EA | 4061823735216 |