Kluczowe dokumenty
Z680869
Duran® stirred reactor caps and accessories
folding magnetic stirrer with shaft
Synonim(y):
1200391
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1200391
dopasowywanie
for for GL 45 stirred reactor systems
Opis ogólny
Komponenty te pozwalają na podłączenie dodatkowych butelek z mediami lub umożliwiają kompensację ciśnienia sterylnego. Części można sterylizować w autoklawie, a napęd zapewnia standardowe mieszadło magnetyczne.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)