Z680397
Duran® GL 45 connection system caps and accessories
GL 45 blue PP screw cap with 2 x GL 14 ports
Synonim(y):
1129750, Akcesoria do czapek Duran, Zaślepki GL 45
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
blue-gray polypropylene
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1129750
Parametry
-40-140 °C temp. limit
Opis ogólny
Zakrętka GL 45 z dwoma lub trzema portami z gwintem GL 14. Jest to elastyczny system modułowy, w którym dostępne są cztery różne średnice węży: 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm i 6,0 mm, które można podłączyć.
Sterylne wyrównanie ciśnienia jest możliwe dzięki zastosowaniu filtra membranowego.
Sterylne wyrównanie ciśnienia jest możliwe dzięki zastosowaniu filtra membranowego.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)