Z680508
Duran® GL 45 connection system caps and accessories
spare membrane filter for pressure equalization set, 0.2 μm
Synonim(y):
1129819
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
blue-gray polypropylene
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1129819
Parametry
-40-140 °C temp. limit
Opis ogólny
Zakrętka GL 45 z dwoma lub trzema portami z gwintem GL 14. Jest to elastyczny system modułowy, w którym dostępne są cztery różne średnice węży: 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm i 6,0 mm, które można podłączyć.
Sterylne wyrównanie ciśnienia jest możliwe dzięki zastosowaniu filtra membranowego.
Sterylne wyrównanie ciśnienia jest możliwe dzięki zastosowaniu filtra membranowego.
Cechy i korzyści
- Wykonane z PP, PTFE, silikonu
- Akcesoria zaprojektowane do użytku z zakrętkami 1295 GL 45 2/3 portowymi lub zakrętkami GL 45 / 9819 Stirred Bottle Reactor.
- Bezpieczny transfer cieczy do lub z butelek laboratoryjnych
- Cztery wkładki są odpowiednie do sztywnych lub półsztywnych rurek o różnych średnicach zewnętrznych: 1,6, 3,0, 3,2 lub 6,0 mm
- Niebieska nasadka przelotowa PP GL 14 z otwartym wieczkiem do użytku z wkładkami
- Zamknięta czerwona nasadka PBT GL 14 do uszczelniania nieużywanych portów
- Sterylne wyrównanie ciśnienia jest możliwe dzięki zestawowi kompensacji ciśnienia
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
GLS 80 is a registered trademark of Duran Group
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z680508-2EA | 4061832801339 |