Kluczowe dokumenty
Z543586
Delivery cap for VerSA-Flow™ dispenser
three-hole
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PBT
PFA
PTFE
śr. zewn.
1/8 in.
3.2 mm
dopasowywanie
GL 45 female
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nakrętki wymagają adaptera butelki GL-45, takiego jak Z332305, do użytku z butelkami Aldrich 2 L i 4 L.
Informacje prawne
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z543586-1EA | 4061833305393 |