Kluczowe dokumenty
Z126306
Supelco
Bottle-type sprayer
capacity 240 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
pojemność
240 mL
Zastosowanie
Rozpylacz butelkowy może być stosowany w chromatografii cienkowarstwowej.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fatemeh S Mirnaghi et al.
Analytical chemistry, 83(15), 6018-6025 (2011-06-30)
Biocompatible C18-polyacrylonitrile (PAN) coating was used as the extraction phase for an automated 96-blade solid phase microextraction (SPME) system with thin-film geometry. Three different methods of coating preparation (dipping, brush painting, and spraying) were evaluated; the spraying method was optimum