YY3014236
Filter Holder 142 mm, stainless steel
Filter Holder 142mm, stainless steel
Synonim(y):
Filtracja ciśnieniowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
316 stainless steel
PTFE seal
anodized aluminum leg(s)
Poziom jakości
Parametry
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
metody
vacuum filtration: suitable
Wysokość
27 cm , plus inlet connector
270 mm
Średnica
18.4 cm
śr. filtra
142 mm
powierzchnia filtracyjna
127 cm2
śr. modułu wstępnego filtrowania
124 mm
masa
6.4 kg (14.1 lb)
dopasowywanie
1.5 in. inlet sanitary flange for 14 mm I.D. hose (with clamps and adapters supplied)
1.5 in. outlet sanitary flange for 14 mm (9/16 in.) I.D. hose (with clamps and adapters)
Zastosowanie
filtration
kompatybilność
for use with Standing Stainless Steel Filter Holder
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
YY3009000 Filter Holder, 90 mm, stainless steel
Replacement Parts
XX2504705 Hose Adapter, 1/4 in. NPTM to 3/8 in. I.D.
XX4204708 Vent/Relief Valve
YY3009053 O-rings, 90 mm filter housing, PTFE
YY3009054 Support Screen, PTFE-coated
YY2209058 Underdrain Support, 90 mm
YY2209059 Support Legs