Z190373
Aldrich® flask-type sprayer
size 75 mL
Synonim(y):
Odporna na chemikalia kolba rozpylająca
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Polecane produkty
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
rozmiar
75 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
75 mL Erlenmeyer flask with sprayer head (#15 Ace-Thred)
Connect using the barb end to a low-pressure gas or air source of <5 psi. By positioning your thumb over the vent hole you can control the spray pattern.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
część zamienna
Numer produktu
Opis
Cennik
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z190373-1EA | 4061838552594 |