Key Documents
BAF116330000
Spray pump bottles
capacity 250 mL
Synonim(y):
bottle pump, spray bottle
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
Materiały
clear bottle
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F11633-0000
pojemność
250 mL
Opis ogólny
To use this low-density plunger polyethylene (LDPE) bottle, simply press the plunger to dispense a misty spray. Clear cap helps prevent evaporation and accidental leaks.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)