Kluczowe dokumenty
Z680435
Duran® GL 45 connection system caps and accessories
spare part set for GL 14 ports on HPLC screw cap GL 45
Synonim(y):
1129813
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
blue-gray polypropylene
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1129813
Parametry
-40-140 °C temp. limit
Opis ogólny
Zakrętka GL 45 z dwoma lub trzema portami z gwintem GL 14. Jest to elastyczny system modułowy, w którym dostępne są cztery różne średnice węży: 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm i 6,0 mm, które można podłączyć.
Sterylne wyrównanie ciśnienia jest możliwe dzięki zastosowaniu filtra membranowego.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)