Z680532
Duran® pressure equalization set
for 2 or 3-port cap, GL14 (0.2 μm incl. membrane filter)
Synonim(y):
1137799
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
opis
with 0.2 μm membrane filter
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1137799
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zmontowany zestaw do wyrównywania ciśnienia, posiada zakrętkę GL 45 z trzema lub czterema portami z gwintem GL 14.
Cechy i korzyści
- Zestaw do wyrównywania ciśnienia Duran® jest wykonany z polipropylenu (PP), politetrafluoroetylenu (PTFE) i silikonu.
- Bezpieczny transfer cieczy do lub z butelek laboratoryjnych
- Sterylne wyrównywanie ciśnienia jest możliwe dzięki zestawowi do wyrównywania ciśnienia
- Niebieska nasadka przelotowa PP GL 14 z otwartym wieczkiem do użytku z wkładami
- Zamknięta czerwona nasadka PBT GL 14 do uszczelniania nieużywanych portów
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z680532-1KT | 4061826730034 |