Z740591
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 10000 mL, subdivision, 1000 mL (graduations: 2000-9000 mL)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
subdivision 1000 mL (graduations: 2000-9000 mL)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
10000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Niskie zlewki ze szkła borokrzemowego typu Griffin z podziałką referencyjną i dziobkiem do nalewania. Jednolite, standardowe ścianki i płaskie dno zapewniają równomierne ogrzewanie. Zgodność z normą ASTM E960.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740591-1EA | 4061832133478 |