Kluczowe dokumenty
Z231924
Duran® beakers
capacity 5,000 mL, low form
Synonim(y):
211067306
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3
Właściwości
graduations
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
dostępność
not available in USA and Canada
wys. × śr. zewn.
270 mm × 170 mm
pojemność
5,000 mL
Opis ogólny
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1