Kluczowe dokumenty
BR87826
BRAND® PP beaker with spout, low form
volume 5000 mL
Synonim(y):
Beakers, Plastics
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
polypropylene
opis
ISO 7056
Właściwości
graduations
beaded rim and spout
producent / nazwa handlowa
BRAND 87826
pojemność
5000 mL
Opis ogólny
Zlewka 1191 PP z dziobkiem jest wykonana z polipropylenu (PP) o wysokiej czystości i spełnia normy ISO 7056, zapewniając trwałość i niezawodność w zastosowaniach laboratoryjnych. Zlewka posiada wyraźną podziałkę zapewniającą precyzyjne pomiary, a także obręcz z koralikami, która zwiększa wytrzymałość i zapewnia wygodny chwyt. Zintegrowany dziobek pozwala na łatwe nalewanie, minimalizując rozlanie i poprawiając dokładność podczas przenoszenia cieczy. Aby zachować oznaczenia i napisy, zaleca się czyszczenie zlewki w temperaturze do maksymalnie 60 °C.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)