Kluczowe dokumenty
BR65824
BRAND® dessicator sealing ring
for nominal size 250 mm
Synonim(y):
Accessories, Sealing ring
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Materiały
(polychloroprene)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 65824
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pierścień uszczelniający do eksykatorów 1191 jest kluczowym elementem zaprojektowanym specjalnie do użytku z eksykatorami PC/PP. Ten pierścień uszczelniający zapewnia hermetyczne dopasowanie, zwiększając skuteczność kontroli wilgoci w systemie osuszania.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR65824-1EA4061831857764