About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
Viton®
producent / nazwa handlowa
Ace Glass
Opis ogólny
500 O-rings in a storage box. Thirty sizes ranging from: 1/8 I.D. × 1/4 in. O.D. up to 1 3/4 I.D. × 2 1/8 in. O.D. Use nitrile for economical sealing, Viton® for thermal or chemical resistance.
Informacje prawne
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z156485-1SET | 4061832347851 |