Z542571
Ace O-rings, Viton®
I.D. 23.5 mm, wall size 1.78 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 785519
śr. wewn.
23.5 mm
rozmiar ścianki
1.78 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z542571-1PAK | 4061832364131 |