Kluczowe dokumenty
Z505625
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 3.5 mm, I.D. 18.6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 7855830
śr. wewn.
18.6 mm
rozmiar ścianki
3.5 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z505625-1EA4061832349770