Z252050
Nalgene® drop-dispenser bottle
capacity 250 mL (8 oz)
Synonim(y):
dispensing bottle, drop bottle
About This Item
Materiały
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene dropping closure and cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (20-415)
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2411-0250
pojemność
250 mL (8 oz)
rozmiar zamknięcia
24 mm