BR87616
BRAND® PP beaker with spout, low form
volume 500 mL
Synonim(y):
Beakers, Plastics
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
opis
ISO 7056
Właściwości
graduations
beaded rim and spout
producent / nazwa handlowa
BRAND 87616
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zlewka 1191 PP z dziobkiem jest wykonana z polipropylenu (PP) o wysokiej czystości i spełnia normy ISO 7056, zapewniając trwałość i niezawodność w zastosowaniach laboratoryjnych. Zlewka posiada wyraźną podziałkę zapewniającą precyzyjne pomiary, a także obręcz z koralikami, która zwiększa wytrzymałość i zapewnia wygodny chwyt. Zintegrowany dziobek pozwala na łatwe nalewanie, minimalizując rozlanie i poprawiając dokładność podczas przenoszenia cieczy. Aby zachować oznaczenia i napisy, zaleca się czyszczenie zlewki w temperaturze do maksymalnie 60 °C.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
40175 | 4061836952167 |
36742-1G | 4061831827231 |
T54402-500G | 4061838357052 |
T54402-5G | 4061838357069 |
T54402-100G | 4061838357045 |
BR87616-6EA | 4061831847734 |