Key Documents
Z740572
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 100 mL, subdivision, 10 mL (graduations: 20-80 mL)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
subdivision 10 mL (graduations: 20-80 mL)
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Inne uwagi
Browse all glass beakers
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)