FA10006M
PIPETMAN P1000L Micropipette Metal eject
for use with BioControl® GDS, suitable for PCR, tip volume 100-1000 μL
Synonim(y):
Mikropipeta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121521
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
opakowanie
box of 1 unit
metody
PCR: suitable
pojemność końcówki
100-1000 μL
kompatybilność
for use with BioControl® GDS
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Mikropipeta PIPETMAN® z metalowym wyrzutnikiem to pipeta z poduszką powietrzną o wyjątkowej precyzji i dokładności. Jest niezwykle niezawodna i wytrzymała, co zapewnia jej długą żywotność. PIPETMAN® zapewnia szybką i ergonomiczną obsługę przy zmniejszonym wysiłku operacyjnym i aktywnej redukcji aerozoli. W ramach ręcznego przygotowania próbek do testów 10274 GDS, pipeta jednokanałowa o pojemności pipetowania 100-1000 μL jest wygodna w użyciu i zapewnia idealną funkcjonalność do kompletnego przygotowania odczynników i próbek do GDS PCR. Metalowy wyrzutnik umożliwia łatwe usuwanie końcówek przy użyciu minimalnej siły.
Zastosowanie
Mikropipeta PIPETMAN® z metalowym wyrzutnikiem jest używana z 10274 GDS do kompletnego przygotowania próbek do wykrywania organizmów chorobotwórczych w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych.
Komponenty
The Product Contains the following:
- Single Micropipette.
- Metal Ejector.
Informacje prawne
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
Pipetman is a registered trademark of Gilson S.A.S. LLC
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)