Kluczowe dokumenty
Z710180
Nichipet Eco pipette
volume 20-200 μL
Synonim(y):
Eko pipeta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
opis
With glass tip
Właściwości
electronic: no
single-channel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nichiryo 00-NPC-200
zakres pomiaru objętości
20-200 μL
pojemność
200 μL
Opis ogólny
Zapewniają dokładność i precyzję mikropipety z kompatybilnością szkła. Szklane końcówki umożliwiają pipetowanie substancji, które nie są kompatybilne z plastikiem.
  • Szklana końcówka umożliwia całkowicie bezstronną obsługę cieczy do analizy substancji zaburzających gospodarkę hormonalną.
  • 4 rozmiary obejmują szeroki zakres objętości (20-10000 μL)
  • Dysza z podwójnymi o-ringami umożliwia łatwe zakładanie/wyrzucanie końcówki
  • Niezawodna dysza uszczelniająca wykonana jest z PTFE, a tłok z ceramiki
Zastosowanie
Pipeta Nichipet Eco jest odpowiednia do przenoszenia próbek z różnych środowisk i próbek żywności.
Cechy i korzyści
  • Mikropipeta zapewnia dokładność i precyzję
  • Szklane końcówki zapewniają niezawodność i stabilność
  • Szklane końcówki umożliwiają bezstronną obsługę cieczy w badaniach nad substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną.
  • Konstrukcja z podwójnym O-ringiem umożliwia mocowanie szklanej końcówki do mikropipety
  • Wykonana z politetrafluoroetylenu (PTFE) dysza i ceramiczny tłok
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)