Kluczowe dokumenty
Z552410
Sigma-Aldrich
Aldrich® high-efficiency Friedrichs reflux condenser
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opis
glass hose barbs
Długość
220 mm
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)