Z136808
Kondensator Ace Friedrichs
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 597410
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Top of condenser is modified with Ace-Thred so that inlet is removable and replaceable. Molded spiral condensing surface. Includes body, inlet tube, and bushing.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z136808-1EA | 4061832347271 |