Kluczowe dokumenty
SLW1025/10SC
Pyrex® Beakers, jacketed with PTFE screwthread
250 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1025/10SC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
1025/10SC
SciLabware
Wysokość
130 mm , internal
śr. wewn.
52 mm
śr. zewn.
70 mm
pojemność
250 mL
Opis ogólny
  • Przydatny do utrzymywania próbek w stałej temperaturze
  • Ze zintegrowanym płaszczem, przez który może przepływać medium kontrolujące temperaturę
  • Wykonane z odpornego na wysoką temperaturę szkła borokrzemowego Pyrex®
  • Ze złączami gwintowanymi PTFE do prostego i bezpiecznego podłączania rurek o średnicy 9 mm
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)