Kluczowe dokumenty
SLW1541/16D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side socket
5000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1541/16D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Połączenie
joint side arm29/32
producent / nazwa handlowa
1541/16D
SciLabware
średnica obudowy
181 mm
wys. butelki
318 mm
pojemność
5000 mL
5000 mL
śr. wewn. szyjki
44 mm
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4796
  • Szlifowane gniazdo boczne (rozmiar 29/32) do montażu zaworów odcinających
  • Nieuziemiona górna szyjka do montażu gumowych korków
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)