Kluczowe dokumenty
SLW1569/16D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side-socket and neck
5000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1569/16D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Połączenie
joint side arm29/32
joint stopper45/40
producent / nazwa handlowa
1569/16D
SciLabware
Wysokość
333 mm , with stopper
średnica obudowy
181 mm
pojemność
5000 mL
5000 mL
śr. wewn. szyjki
45 mm
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4796
  • Gniazdo po stronie uziemienia (rozmiar 29/32) do montażu zaworów odcinających
  • Szlifowana szyjka
  • Dostarczany ze szklanym korkiem
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą ISO 4796
  • Gniazdo po stronie uziemienia ST rozmiar 29/32 do montażu zaworów odcinających
  • Szlifowana szyjka
  • Dostarczany ze szklanym korkiem
  • Kompatybilny z zaworami odcinającymi 1568/04M lub 1571/02M
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)