Kluczowe dokumenty
Z555991
Sigma-Aldrich
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 500 mL, hose outlet O.D. 10 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
pojemność
500 mL
śr. zewn. wylotu węża
10 mm
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)