Kluczowe dokumenty
Z308587
Quickfit® Drechsel bottles
capacity 250 mL
Synonim(y):
MF29/3/250
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint 24/29
producent / nazwa handlowa
Quickfit MF 29/3/250
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
190 mm
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Select bottle and corresponding head. Note different bottles sizes are different heights.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z308587-1EA4061832830353