Z308595
Quickfit® Drechsel bottles
capacity 500 mL
Synonim(y):
MF29/3/500
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint 24/29
producent / nazwa handlowa
Quickfit MF 29/3/500
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
245 mm
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Select bottle and corresponding head. Note different bottles sizes are different heights.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)