Kluczowe dokumenty
SYNB300125C
Synthware gas washing bottle with fritted disc
125 mL, joint: ST/NS 45/50, Disc porosity C
Synonim(y):
Synthware B300125C, butla Drechsel, butla do płukania gazem
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.51
Materiały
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
Połączenie
joint: ST/NS45/50
Właściwości
cap
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware B300125C
Wysokość
290 mm
pojemność
125 mL
125 mL
Opis ogólny
Butla do płukania gazem ze standardowym stożkowym korkiem 45/50 i karbowaną tarczą nachyloną pod kątem 15° w celu równomiernego rozprowadzenia gazu w materiale pochłaniającym. Dostępna z grubo lub bardzo grubo karbowaną tarczą. Plastikowy klips należy zamawiać osobno. (brak w zestawie)
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)