Key Documents
Z741011
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials round media storage bottle
wide mouth, capacity 100 mL, GL 45 polypropylene cap with pour ring
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Borosilicate glass, wide mouth, media/reagent bottles with polypropylene GL 45 thread screw cap with pour ring. Large marking spot and reference graduations.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)