Z278378
1591 butla do płukania gazem
for tubing with a 1/4 in. O.D.
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
ciśnienie pary
≤0.5 psi
Właściwości
for tubing with a 1/4 in. O.D.
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H11030-0000
Opis ogólny
An economical device for precipitating materials from gas. Graduated 250 mL PP cylinder with 70 μm porosity dispersion disk. Vinyl stopper has inlet and outlet ports for gas.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z278378-1EA | 4061832263021 |