Z116645
Aldrich® gas-condensing bottle
with Luer lock
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
cap (Luer lock)
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
150 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z kurkiem z podziałką, mieści 150 ml skroplonego gazu.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z116645-1EA | 4061832133737 |