Key Documents
Z530573
Sigma-Aldrich
Aldrich® reagent bottle
capacity 125 mL, joint: ST/NS 19/22, amber bottle
Synonim(y):
bottle reagent, reagent bottles
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
amber bottle
glass bottle
glass cap
round bottle
Połączenie
joint: ST/NS19/22
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
125 mL
Opis ogólny
Reagent bottles come with a ground glass hex head stopper. For light-sensitive samples, use the amber coated reagent bottles.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)