Z263133
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 4 oz (125 mL), white polypropylene cap, amber, vinyl flat liner
Synonim(y):
Butelka Wheaton, Butelki Wheaton, szklanka z szerokim otworem
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
rozmiar korka
38-400
Połączenie
Joints threaded neck (38-400)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
with cap
opakowanie
pkg of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216941
pojemność
4 oz (125 mL)
śr. × wys.
54 mm × 95 mm
kolor
amber
Cechy i korzyści
- Idealny do przechowywania próbek wrażliwych na światło lub suchych proszków
- Łatwe wyjmowanie zawartości
- Etykiety HAZCOM, dostarczane w każdym opakowaniu butelek z wyjątkiem opakowań zbiorczych, umożliwiają identyfikację zawartości i powiadomienie o bezpieczeństwie.
- Plomba antysabotażowa zapewnia szczelne zamknięcie butelki, chroniąc zawartość przed przypadkowym niewłaściwym użyciem (nie wchodzi w skład opakowań zbiorczych)
- Bursztynowe szkło sodowo-wapniowe USP typu III
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z263133-1PAK | 4061832827933 |