Z263192
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 8 oz (250 mL), clear, vinyl flat liner, white polypropylene cap
Synonim(y):
Butelka Wheaton, Butelki Wheaton, szklanka z szerokim otworem
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
rozmiar korka
58-400
Połączenie
Joints threaded neck (58-400)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
with cap
opakowanie
pkg of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216925
pojemność
8 oz (250 mL)
śr. × wys.
63 mm × 110 mm
kolor
clear
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Dostępne w większych rozmiarach butelek
- Szerokie usta / szyjka
- Przezroczyste szkło sodowo-wapniowe typu III
- Dostępne z dołączonymi nakrętkami lub bez nakrętek
- Etykiety HAZCOM, dostarczane w każdym opakowaniu butelek z wyjątkiem opakowań zbiorczych, umożliwiają identyfikację zawartości i powiadomienie o bezpieczeństwie.
- Plomba antysabotażowa zapewnia szczelność butelki, chroniąc zawartość przed przypadkowym niewłaściwym użyciem (nie wchodzi w skład opakowań zbiorczych)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z263192-1PAK | 4061832828039 |