Kluczowe dokumenty
Z742282
DURAN® baffled wide mouth bottle GLS 80
capacity 250 mL, clear borosilicate glass 3.3 bottle
Synonim(y):
212863658
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
clear borosilicate glass 3.3 bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GLS80)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212863658
Wys. × śr.
105 mm × 95 mm
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Podczas mieszania w standardowych butelkach laboratoryjnych GLS 80 ciecz porusza się ruchem wirowym, który
zbliżony jest do obrotu ciała stałego. Cała ciecz i wszelkie zawieszone cząstki poruszają się jak karuzela.
Jest to bardzo nieefektywny wzór przepływu, a mieszanie zachodzi w bardzo niewielkim stopniu. Poprzez dodanie trzech pionowych przegród
do wewnętrznej powierzchni butelek GLS 80, ruch wirowy zostaje zakłócony i następuje znacznie bardziej efektywne mieszanie
. Przegrody poprawiają cyrkulację od góry do dołu i zapewniają lepsze mieszanie promieniowe. Przegrody
oferują również inne korzyści, takie jak tłumienie powstawania centralnego wiru i redukcja
martwych stref, w których nie występuje mieszanie.
Cechy i korzyści
  • Butelki GLS 80 z przegrodami są w pełni kompatybilne zarówno z mieszadłami magnetycznymi DURAN GLS 80, jak i innymi mieszadłami magnetycznymi.
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego DURAN 3.3, znanego z doskonałych właściwości termicznych i wysokiej odporności na działanie substancji chemicznych.
  • Butelki GLS 80 z przegrodami są w pełni autoklawowalne.
  • Dostępne są w trzech wygodnych rozmiarach: 250, 500 i 1000 ml.
  • Szeroki otwór butelki GLS 80 o średnicy wewnętrznej 65 mm zapewnia łatwy dostęp do zawartości lub umożliwia czyszczenie.
  • Przegrody są uformowane w szklanej ściance bocznej butelki i tworzą ciągłą, gładką powierzchnię wewnętrzną, co ułatwia czyszczenie.
  • Kompatybilne z pełną gamą szerokootworowych systemów zakrętek GLS 80 do dodawania lub usuwania cieczy podczas mieszania za pomocą mieszadeł.
  • Butelki posiadają łatwą do odczytania skalę objętości.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)