Z742283
DURAN® baffled wide mouth bottle GLS 80
capacity 500 mL, clear borosilicate glass 3.3 bottle
Synonim(y):
212864457
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear borosilicate glass 3.3 bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GLS80)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212864457
Wys. × śr.
152 mm × 101 mm
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
zbliżony jest do obrotu ciała stałego. Cała ciecz i wszelkie zawieszone cząstki poruszają się jak karuzela.
Jest to bardzo nieefektywny wzór przepływu, a mieszanie zachodzi w bardzo niewielkim stopniu. Poprzez dodanie trzech pionowych przegród
do wewnętrznej powierzchni butelek GLS 80, ruch wirowy zostaje zakłócony i następuje znacznie bardziej efektywne mieszanie
. Przegrody poprawiają cyrkulację od góry do dołu i zapewniają lepsze mieszanie promieniowe. Przegrody
oferują również inne korzyści, takie jak tłumienie powstawania centralnego wiru i redukcja
martwych stref, w których nie występuje mieszanie.
Cechy i korzyści
- Butelki GLS 80 z przegrodami są w pełni kompatybilne zarówno z mieszadłami magnetycznymi DURAN GLS 80, jak i innymi mieszadłami magnetycznymi.
- Wykonane ze szkła borokrzemowego DURAN 3.3, znanego z doskonałych właściwości termicznych i wysokiej odporności na działanie substancji chemicznych.
- Butelki GLS 80 z przegrodami są w pełni autoklawowalne.
- Dostępne są w trzech wygodnych rozmiarach: 250, 500 i 1000 ml.
- Szeroki otwór butelki GLS 80 o średnicy wewnętrznej 65 mm zapewnia łatwy dostęp do zawartości lub umożliwia czyszczenie.
- Przegrody są uformowane w szklanej ściance bocznej butelki i tworzą ciągłą, gładką powierzchnię wewnętrzną, co ułatwia czyszczenie.
- Kompatybilne z pełną gamą szerokootworowych systemów zakrętek GLS 80 do dodawania lub usuwania cieczy podczas mieszania za pomocą mieszadeł.
- Butelki posiadają łatwą do odczytania skalę objętości.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742283-1EA | 4061826712276 |