Z674222
Duran® GLS 80 Protect wide mouth graduated laboratory bottles
volume 500 mL
Synonim(y):
butelka laboratoryjna, butelki laboratoryjne, szklanka z szerokim otworem
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
joint threaded80
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 11 601 52
Parametry
max. pressure (Not for use under pressure)
pojemność
500 mL
500 mL
śr. wewn. szyjki
80 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Odporność na zarysowania, wycieki i stłuczenia
- Wysoka przezroczystość
- Zakres temperatur od -30°C do 140°C
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
- Nadaje się do użytku w kuchenkach mikrofalowych
- Dostarczany z niebieską zakrętką i pierścieniem do nalewania, które można sterylizować w autoklawie w temperaturze do 140°C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z674222-10EA | 4061832793108 |
Z674222-1EA | 4061832793115 |