Z680702
Duran® bottle wide neck GLS 80 without caps
amber glass, capacity 1,000 mL
Synonim(y):
1178430
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
glass bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GLS80)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
without cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1178430
pojemność
1,000 mL
kolor
amber glass
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z łatwą do odczytania skalą i dużym polem do etykietowania. W komplecie z niebieskim szybkozamykającym się zamknięciem (zintegrowana uszczelka wargowa) i pierścieniem do nalewania zapewniającym nalewanie bez kapania i czystą, bezpieczną pracę.
- Limit temperatury pracy zamknięcia i pierścienia do nalewania: +140°C
- Dla szkła Amber, ochrona UV: do 500 nm
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z680702-10EA | 4061832801438 |