Kluczowe dokumenty
Z674095
Duran® GLS 80 wide mouth graduated laboratory bottles with cap and pouring ring
capacity 500 mL
Synonim(y):
butelka laboratoryjna, butelki laboratoryjne, szklanka z szerokim otworem
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
borosilicate glass 3.3 bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GLS80)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1112627
pojemność
500 mL
śr. wewn. szyjki
80 mm
Opis ogólny
The wide opening for safe and easy handling of powders and liquids makes the Duran GLS 80 bottle a versatile partner for all routine laboratory applications.
  • Duran glass elliminates ion leaching problems
  • Sturdy design enhances safety and service life
  • Thermal properties allow sterilisation by autoclave
  • Convenient and easy to read graduations
  • Supplied with blue quick-release cap and pouring ring that is autoclavable up to 140°C
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)