Kluczowe dokumenty
Z680648
Duran® bottle wide neck GLS 80 without caps
clear glass, capacity 1,000 mL
Synonim(y):
1178424
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
glass bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GLS80)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
without cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 1178424
pojemność
1,000 mL
kolor
clear glass
Opis ogólny
Z łatwą do odczytania skalą i dużym polem do etykietowania. W komplecie z niebieskim szybkozamykającym się zamknięciem (zintegrowana uszczelka wargowa) i pierścieniem do nalewania zapewniającym nalewanie bez kapania i czystą, bezpieczną pracę.
  • Limit temperatury pracy zamknięcia i pierścienia do nalewania: +140°C
  • Dla szkła Amber, ochrona UV: do 500 nm
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)