Kluczowe dokumenty
Z380245
Jars Nalgene® style 2118
capacity 250 mL
Synonim(y):
słoiki laboratoryjne, słoiki nalgene
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (70)
opis
Autoclavable with closure completely unscrewed
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 6
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 2118-0008
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Półprzezroczysty o doskonałej odporności chemicznej.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)