Z380253
Jars Nalgene® style 2118
capacity 500 mL
Synonim(y):
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (120)
opis
Autoclavable with closure completely unscrewed
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 6
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 2118-0016
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Translucent jars are chemically resistant and autoclave friendly
- Manufactured from high lab-grade plastic for low leachable and extractable
- Non-leak proof
- Sample retrieval is easy due to the wide mouth and straight sides
- Remove closure and autoclave separately
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)