BR62310
BRAND® jar with screw cap
polypropylene, capacity 30 mL
Synonim(y):
Jars
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
polypropylene cap
round transparent bottle
Połączenie
joint threaded neck
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 62310
pojemność
30 mL
śr. × wys.
57 mm × 32 mm
Opis ogólny
Słoik 1191 z zakrętką został zaprojektowany z myślą o wszechstronnym przechowywaniu i łatwym dostępie do różnych materiałów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. Wykonany z wytrzymałego polipropylenu (PP) słoik ma stożkowy kształt, który optymalizuje przestrzeń i ułatwia wydajne użytkowanie. Bezpieczna zakrętka zapewnia szczelne zamknięcie, chroniąc zawartość przed zanieczyszczeniem i parowaniem. Ten praktyczny słoik jest idealny do przechowywania proszków, płynów i próbek, dzięki czemu jest niezbędnym dodatkiem do każdego laboratorium lub miejsca pracy, w którym potrzebne są niezawodne rozwiązania do przechowywania.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)