Key Documents
BR61820
BRAND® jar with push-on lid
polypropylene, capacity 80 mL
Synonim(y):
Jars
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiały
polypropylene
polypropylene cap
round transparent bottle
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 61820
pojemność
80 mL
śr. × wys.
75 mm × 30 mm
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG